249599
Dioctyl ether
99%
Sinônimo(s):
Octyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
286-287 °C (lit.)
pf
−7.6 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
densidade
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
NKJOXAZJBOMXID-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 11nm-sized monodisperse iron nanoparticles
- cobalt ferrite nanocrystals with a particle diameter of 6nm
- CoPt-polymer nanostructured composites
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?