Documentos Principais
513121
Sigma-Aldrich
sec-Butyl ether
96%
Sinônimo(s):
Di-sec-butyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)OCH(CH3)CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
p.e.
121 °C (lit.)
densidade
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)OC(C)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
HHBZZTKMMLDNDN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Vapor-liquid and liquid-liquid equilibria for the system sec-butyl-alcohol-di-sec-butyl ether-water.
Kovach III JW and Seider WD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 33(1), 16-20 (1988)