38270
Diisopropyl ether
puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
Isopropyl ether
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
827 °F
contém
~0.001% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Lim. expl.
1-21 %, 100 °F
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
≤0.5% isopropanol (GC)
resíduo de evaporação
≤0.002%
índice de refração
n20/D 1.367 (lit.)
n20/D 1.368
p.e.
68-69 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
0.724 g/mL at 20 °C
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-20.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-29 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?