8.00866
Diisopropyl ether
(stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) for synthesis
Sinônimo(s):
2,2′-Oxybis[propane], 2,2-Propoxypropane, Isopropyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
827 °F
potência
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1-21 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
índice de refração
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
68-69 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -28 °C
solubilidade
3.11 g/L
densidade
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.722 - 0.724
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-20.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-29 °C - closed cup