428116
Polypropylene
Isotactic, average Mw ~12,000, average Mn ~5,000
Sinônimo(s):
PP
forma
pellets
peso molecular
average Mn ~5,000
average Mw ~12,000
viscosidade
6.0 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
pf
157 °C
número de acidez
<0.05 mg KOH/g
temperatura de transição
softening point 163 °C (ring and ball, ASTM E 28)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
chave InChI
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
propriedades físicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?