427861
Polypropylene
Isotactic, average Mw ~340,000, average Mn ~97,000
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
beads
índice de fusão
4 g/10 min (230°C/2.16kg)
peso molecular
average Mn ~97,000
average Mw ~340,000
dureza
99 (Rockwell R, ASTM D 785-A)
temperatura de transição
Tm 160-165 °C
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
chave InChI
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?