Documentos Principais
182389
Sigma-Aldrich
Polypropylene, isotactic
average Mw ~250,000 by GPC
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(CH3)]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
>674 °F
peso molecular
average Mw ~250,000 by GPC
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
pf
189 °C (lit.)
temperatura de transição
Tg −26 °C
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
chave InChI
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Polyethylene low density, melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Sigma-Aldrich
428043
Polyethylene
Eric S Kim et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Strain hardening has important roles in understanding material structures and polymer processing methods, such as foaming, film forming, and fiber extruding. A common method to improve strain hardening behavior is to chemically branch polymer structures, which is costly, thus preventing