ERMEC591
Polypropylene (PP)
ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Polypropylene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
chave InChI
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
ERMEC591
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)