ERMEC590
Polyethylene (LDPE)
ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Polyethylene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
chave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
ERMEC590
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)