Key Documents
GF56362642
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinônimo(s):
ET316300
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 563-626-42
peso
100 g
tamanho nominal do granulo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Polyethylene Ultra-high molecular weight, surface-modified, powder, 125 μm avg. part. size
Sigma-Aldrich
434264
Polyethylene