Documentos Principais
GF28090122
Polypropylene
(PP), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1 kg, condition block copolymer
Sinônimo(s):
PP306320
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 280-901-22
peso
1 kg
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Polypropylene Isotactic, average Mw ~250,000, average Mn ~67,000
Sigma-Aldrich
427888
Polypropylene