Documentos Principais
72986
Supelco
Micro particles based on polystyrene
size: 10 μm
Sinônimo(s):
Latex beads from PS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
aqueous suspension
reticulação
2 % cross-linked
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
densidade
1.05 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)