Documentos Principais
403105
Sigma-Aldrich
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)
natural origin, PHV content 8 mol %
Sinônimo(s):
PHBV
About This Item
Fórmula linear:
[COCH2CH(CH3)O]m[COCH2CH(C2H5)O]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
8 mol% is approximately 9 wt%.
Nível de qualidade
composição
PHV content, 8 mol %
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate): Enhancement Strategies for Advanced Applications: Review on enhancing PHBV for advanced applications, discussing various strategies for improving its properties (Rivera-Briso & Serrano-Aroca, 2018).
  • In vitro characterization and nuclear delivery of poly (3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)(PHBV) based nanoparticles: Preparation and study of PHBV nanocapsules for penetration into human osteosarcoma and L929 cells (Şahin, 2015).
Características e benefícios
Biodegradable polymer
Nota de preparo
Produced via a controlled fermentation process using microoroganisms.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)