471402
1-Hexanol
anhydrous, ≥99%
Sinônimo(s):
Álcool hexílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 25.6 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
559 °F
Lim. expl.
0.34-6.3 %
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
156-157 °C (lit.)
pf
−52 °C (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?