Documentos Principais
8.04393
Sigma-Aldrich
1-Hexanol
for synthesis
Sinônimo(s):
Álcool hexílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5OH
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
969167
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-852-3
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥98% (GC)
p.e.:
156-157 °C (lit.)
pressão de vapor:
1 mmHg ( 25.6 °C)
densidade de vapor
4.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 25.6 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
559 °F
potência
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
Viscosidade cinemática
3.64 cSt(40 °C)
p.e.
156-157 °C (lit.)
pf
−52 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 60 °C
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Fast Synthesis and Photoluminescent Property Regulation of Carbon Quantum Dots: Describes the use of 1-hexanol as a precursor in the synthesis of carbon quantum dots, impacting their photoluminescent properties (Y Li et al., 2023).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.819
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
1-Octanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20931
1-Octanol
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol
1-Heptanol 98%
Sigma-Aldrich
H2805
1-Heptanol
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
1-Bromohexane 98%
Sigma-Aldrich
B68240
1-Bromohexane