H2805
1-Heptanol
98%
Sinônimo(s):
Heptyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
662 °F
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
176 °C (lit.)
pf
−36 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a co-solvent in binary and ternary systems to estimate the liquid-liquid interaction parameters.
- In the synthesis of heptyl oleate ester from oleic acid.
- As a reducing agent in the synthesis of copper nanoparticles via hydroxyl ion-assisted alcohol reduction of copper salts in the presence of oleylamine.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?