B15805
Benzyl acetate
≥99%
Sinônimo(s):
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
23 mmHg ( 110 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
862 °F
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
206 °C (lit.)
pf
−51 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?