108197
Cinnamyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
p.e.
250 °C (lit.)
pf
30-33 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
glycerol: soluble
organic solvents: freely soluble
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
chave InChI
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?