140856
3-Phenyl-1-propanol
98%
Sinônimo(s):
3-Phenylpropyl alcohol, Hydrocinnamyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
119-121 °C/12 mmHg (lit.)
pf
−18 °C (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
chave InChI
VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?