PHR2199
Apigenin-7-Glucoside
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Apigenin 7-glucoside, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucoside, Apigenin-7-O-glucoside, Apigetrin, Cosmosiin
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001777
traceable to USP 1040708
família API
apigenin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 75 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
chave InChI
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)