W288500
3-Phenyl-1-propanol
≥98%, FCC
Sinônimo(s):
3-Phenylpropyl alcohol, Hydrocinnamyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
119-121 °C/12 mmHg (lit.)
pf
−18 °C (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam; cinnamon; hyacinth; floral; spicy
cadeia de caracteres SMILES
OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
chave InChI
VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W288500-10KG | 4061837846021 |
W288500-1KG | 4061835566037 |
W288500-5KG | 4061837846038 |
W288500-SAMPLE | 4061837517556 |