Documentos Principais
142328
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
p.e.
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
pf
26 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol participates in β-alkylation of 1-phenylethanol catalyzed by RuCl2(DMSO)4.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
RuCl2(DMSO)4 catalyzes the ?-alkylation of secondary alcohols with primary alcohols through a hydrogen autotransfer process.
Martinez R, et al.
Tetrahedron, 62(38), 8982-8987 (2006)