Documentos Principais
197688
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
196.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
142-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCCO)cc1OC
InChI
1S/C11H16O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h5-6,8,12H,3-4,7H2,1-2H3
chave InChI
ZISWRXJZUKDIOO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol was used in the synthesis of fluorinated benzamide neuroleptic, (S)-N-[(1-ethyl-2- pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-fluoropropyl)-2,3-dimethoxybenzamide.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J Mukherjee
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 42(8), 713-721 (1991-01-01)
Synthesis of a fluorinated benzamide neuroleptic, (S)-N-[(1-ethyl-2- pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-fluoropropyl)-2,3- dimethoxybenzamide starting from 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanol in 20-25% overall yield is reported. Radiosynthesis of (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]- 5-(3[18F]fluoropropyl)-2-methoxybenzamide([18F]FPHB) and (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(3[18F]fluoropropyl)-2,3- dimethoxybenzamide([18F]FPHB) was carried out by nucleophilic substitution reaction of (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl-5-(3-tosyloxypropyl)-2-me tho xybenzamide and (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-tosyloxypropyl)-2,3- dimethoxybenzamide respectively