197653
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
98%
Sinônimo(s):
3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, Homoveratryl alcohol
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
pf
46-49 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCO)cc1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
chave InChI
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
197653-10G | 4061838762542 |
197653-50G | 4061838762559 |