W359807
2-Methoxy-4-propylphenol
≥99%, FG
Sinônimo(s):
4-Propylguaiacol, Dihydroeugenol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
125-126 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
clove; spicy; phenolic; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h5-7,11H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PXIKRTCSSLJURC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W359807-1KG | |
W359807-100G | |
W359807-100G-K | 4061837862427 |
W359807-1KG-K | 4061837862434 |
W359807-5KG | |
W359807-5KG-K | 4061837862441 |
W359807-SAMPLE | |
W359807-SAMPLE-K | 4061837537011 |