Key Documents
8.18339
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methoxyphenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-964-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
750 °C
potência
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
4600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
205 °C/1013 hPa
pf
28-32 °C
temperatura de transição
flash point 82 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 21 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
chave InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.134
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Guaiacol solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
CRM40484
Guaiacol solution