107271
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
98%
Sinônimo(s):
α-Chlorohydrin, α-Glycerol chlorohydrin, α-Monochlorohydrin, 3-MCPD
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.04 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
p.e.
213 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
densidade
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
chave InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Kidney, Testes
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
107271-10L | |
107271-1L | |
107271-25ML | 4061838674722 |
107271-500ML | 4061838674760 |