540064
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Sinônimo(s):
(S)-α-Glycerol chlorohydrin
Ensaio
97%
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
p.e.
213 °C (lit.)
densidade
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1
chave InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-GSVOUGTGSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?