Key Documents
456144
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
150.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
descrição
Specific optical acitvity ([α]24/D ·42.1°, neat)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
63 °C/37 mmHg (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
chave InChI
BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used as a building block in the synthesis of hydroxylated polyamine analogs of biological importance.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup