Documentos Principais
281239
Sigma-Aldrich
Diallyl carbonate
99%
Sinônimo(s):
bis(prop-2-enyl) carbonate
About This Item
Fórmula linear:
(H2C=CHCH2O)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
95-97 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-9-7(8)10-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
JKJWYKGYGWOAHT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diallyl carbonate is an acrylating agent. Allyl carbonates are widely employed in Tsuji-Trost allylation, generating carbanion, boronate, phosphide, amide and alkoxide, nucleophiles in situ and improving reaction rates over allyl acetate. Allyl carbonates are also of considerable interest for the intramolecular decarboxylative assymetric couplings.
Aplicação
Transesterification of diallyl carbonate with glycerol in the presence of a catalyst (Pd/PPh3), generates glycerol carbonate.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)