Documentos Principais
381381
Sigma-Aldrich
Allyl methyl carbonate
98%
Sinônimo(s):
Carbonic acid, methyl 2-propenyl ester, Methyl allyl carbonate, methyl prop-2-enyl carbonate
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2OCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Beilstein:
1746960
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
59-60 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4-8-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Employed in the Pd(0)-mediated synthesis of allyl aryl ethers and sulfides, and α,β-unsaturated carbonyls.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 50, 10321-10321 (1994)
Tetrahedron, 42, 2971-2971 (1986)
Synlett, 725-725 (1992)