368598
4,4′-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
97%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethene, 2,2′-(1,2-Ethenediyl)bis(4,1-phenylene)bisbenzoxazole, 2,2′-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2′-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 2-[4-[2-[4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-1,3-benzoxazole, 4,4′-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, p,p′-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Ensaio
97%
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
λmax
372 nm
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(\C=C\c4ccc(cc4)-c5nc6ccccc6o5)cc3
InChI
1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H/b10-9+
chave InChI
ORACIQIJMCYPHQ-MDZDMXLPSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)