223999
2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene
suitable for scintillation, 99%
Sinônimo(s):
BBOT
Ensaio
99%
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
yellow to green
pf
199-201 °C (lit.)
solubilidade
toluene: 50 mg/mL
densidade
1.272 g/cm3 at 20 °C
ε (coeficiente de extinção)
≥47000 at 372-374 nm in dioxane
adequação
suitable for scintillation
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
chave InChI
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?