759597
4,4′-Stilbenedicarboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
4,4′-(1,2-Ethenediyl)bisbenzoic acid, 4,4′-Dicarboxystilbene, Biphenylethene-4,4·-dicarboxylic acid, H2BPEA, H2SDC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
400-420 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C16H12O4/c17-15(18)13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(19)20/h1-10H,(H,17,18)(H,19,20)/b2-1+
chave InChI
SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)