Documentos Principais
P23903
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediacrylic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH=CHCO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H10O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)/b7-5+,8-6+
chave InChI
AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jack M Woolley et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(26), 14350-14356 (2019-02-01)
Photoisomerisation has been shown to be an efficient excited-state relaxation mechanism for a variety of nature-based and artificial-based molecular systems. Here we report on the excited-state relaxation dynamics and consequent photostability of a symmetrically functionalised cinnamate by transient electronic absorption