523763
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
99%
Sinônimo(s):
2,6-Naphthalic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)