Documentos Principais
437905
Sigma-Aldrich
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2CC6H4C6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
270.28
Beilstein:
2055852
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
213-215 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(=O)OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-15(17)13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(10-6-12)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
chave InChI
BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate is a planar biphenyldicarboxylic acid ester. Crystal data of dimethyl biphenyl-4, 4′-dicarboxylate has been reported.
Aplicação
Dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate may be employed as starting reagent for the synthesis of dimethyl 2-fluoro-and 2,2′-difluorobiphenyl-4,4′-dicarboxylates.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and properties of luminophores derived from fluorinated biphenyls.
Ol'khovik VK, et al.
Russ. J. Org. Chem., 44(8), 1172-1179 (2008)
Dimethyl biphenyl-4, 4'-dicarboxylate.
Ritzerfeld V, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(7), 1677-1677 (2009)