Documentos Principais
444650
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-anthraquinone
97%
Sinônimo(s):
MAQ-Br
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H9BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
301.13
Beilstein:
2276854
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
203 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H9BrO2/c16-8-9-5-6-12-13(7-9)15(18)11-4-2-1-3-10(11)14(12)17/h1-7H,8H2
chave InChI
FCETXLHFBYOVCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Modified carbon nanoparticle-chitosan film electrodes: Physisorption versus chemisorption.
Rassaei L, et al.
Electrochimica Acta, 53(19), 5732-5738 (2008)
Some Organic-Inorganic Hybrid Compounds Based on iso-Thiuronium Cations and Lead Halide Anions.
Papavassiliou GC, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung (2001)
Inclusion of anthraquinone derivatives by the cucurbit [7] uril host.
Sindelar V, et al.
New. J. Chem., 31(5), 725-728 (2007)
Efficient immobilization of 9, 10-anthraquinonyl moiety at solid interfaces through 2-(bromomethyl) anthraquinone one-electron cleavage.
Jouikov V and Simonet J.
Electrochemical Communications, 27, 180-183 (2013)
Antitermite properties of some anthraquinone derivatives.
Gupta BK and Sen-Sarma PK.
Holzforschung, 30(3), 57-58 (1978)