65800
2-Methylanthraquinone
technical, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-MAQ
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥95% (HPLC)
Impurezas
3-4% 1-methylanthraquinone
p.e.
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
pf
170-173 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
chave InChI
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CTSG(1511) , ELA2(1991)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
408.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
209 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?