226521
2-(Hydroxymethyl)anthraquinone
97%
Sinônimo(s):
2-Hydroxymethyl-9,10-anthracenedione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
192-197 °C (lit.)
solubilidade
chloroform/methanol: 2%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupo funcional
hydroxyl
ketone
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-8-9-5-6-12-13(7-9)15(18)11-4-2-1-3-10(11)14(12)17/h1-7,16H,8H2
chave InChI
JYKHAJGLEVKEAA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?