Documentos Principais
8.00465
Sigma-Aldrich
Anthraquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-549-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
650 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de transição
flash point 250 °C
solubilidade
0.00007 g/L
densidade
1.26 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2c(cccc2)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
chave InChI
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup