Documentos Principais
8.40104
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthalenedisulfonic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, Armstrong acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
288.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-317-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
51 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
potência
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pf
110 °C (decomposes)
solubilidade
1030 g/L
densidade volumétrica
900 kg/m3
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(ccc2)[S](=O)(=O)[O-])ccc1.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
chave InChI
XTEGVFVZDVNBPF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): 22.0 - 26.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3