About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
175-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-2-1-3-8(4-7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Giuseppe Tronci et al.
International journal of biological macromolecules, 81, 112-120 (2015-08-05)
The formation of naturally derived materials with wet stable fibrous architectures is paramount in order to mimic the features of tissues at the molecular and microscopic scale. Here, we investigated the formation of wet-spun fibres based on collagen-derived polypeptides with
Jian-Guo Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 374-380 (2006-10-20)
Acetohydroxyacid synthase (AHAS; EC 2.2.1.6) catalyzes the first common step in branched-chain amino acid biosynthesis. This enzyme is an important target for the design of environmental-benign herbicides. Based on the crystal structure of AHAS/sulfonylurea complex, we have carried out computational