Documentos Principais
P56208
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
168.11
Beilstein:
147982
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
188 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)