Ensaio
98%
forma
crystals
pb
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
pf
135-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
chave InChI
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
160 °C