367079
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
50-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
chave InChI
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm