90082
Erucamide
analytical standard
Sinônimo(s):
cis-13-Docosenoamide, Erucamide
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥85.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
75-85 °C
79-81 °C (lit.)
formato
neat
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
chave InChI
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?