280577
cis-13-Docosenoamide
Sinônimo(s):
Erucamide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
beads
Nível de qualidade
composição
erucamide, >85%
pf
79-81 °C (lit.)
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C22H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H2,23,24)/b10-9-
chave InChI
UAUDZVJPLUQNMU-KTKRTIGZSA-N
Aplicação
- standard in determination of fatty acid amides in polyethylene packaging film by GC/MS
- slip agent for polymers to reduce their friction coefficient and to make films easier to handle
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?