137731
2,4-Di-tert-butylphenol
99%
Sinônimo(s):
2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Bis(tert-butyl)phenol, 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,4-Ditert-butylphenol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 84.5 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
265 °C (lit.)
pf
53-56 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.033 g/L at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
chave InChI
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?