153931
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone
98%
Sinônimo(s):
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Bis[1,1-dimethyl ethyl]quinone, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butylbenzoquinone, 3,5-Di-tert-butylquinone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
65-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
chave InChI
RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3